Få mere at vide
Anthrone, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10670311 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10670311 25 g 25g
1 options
Artikelnummer. 10670311 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. A/7760/46
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
CAS 90-44-8
Smeltepunkt 152°C
Farve Yellow
Kogepunkt 721°C
Emballage Plastic powder jar
Molekylær formel C14H10O
MDL nummer 1187
Mængde 25 g
Formel vægt 194.23g/mol
Fysisk form Solid
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Anthrone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.