Få mere at vide
Anthrone, ACS
Artikelnummer. 11357338
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11357338 100 g 100g
11367338 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11357338 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 030739.22
 Begrænset vare
På lager
Bruges til bestemmelse af kulhydrater | CAS: 90-44-8 | C14H10O | 194,23 g/mol
Anvendes til bestemmelse af kulhydrater Anthrone bruges til bestemmelse af kulhydrater. Det bruges som et generelt reagens ved kolorimetrisk bestemmelse af kulhydrater i gær og planteekstrakter. Det er involveret i organisk syntese. Det bruges til bestemmelse af sukker i kropsvæsker. Det finder anvendelse som et afføringsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 90-44-8
Molekylær formel C14H10O
Molekylvægt (g/mol) 194.23
MDL nummer MFCD00001187
InChI nøgle RJGDLRCDCYRQOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym anthrone, 9 10h-anthracenone, carbothrone, anthranone, 9-oxoanthracene, 9,10-dihydro-9-oxoanthracene, az-o, anthracen-9 10h-one, anthracene, 9,10-dihydro-9-oxo, unii-fp0fj7k744
PubChem CID 7018
ChEBI CHEBI:33835
IUPAC navn 10H-anthracen-9-on
SMIL O=C1C2=CC=CC=C2CC2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Anthrone
Smeltepunkt 155 °C til 158 °C
Mængde 100 g
Beilstein 1910173
Følsomhed Lysfølsom
Merck Index 14,691
Opløselighedsinformation Opløselig i acetone, varm benzen, koncentreret svovlsyre, varm fortyndet alkali og de fleste organiske opløsningsmidler. Uopløselig i vand.
Formel vægt 194.23
Grad ACS
Fysisk form Krystallinsk