Få mere at vide
Anthrone, 95%
Artikelnummer. 11429416
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11429416 25 g 25g
11439416 100 g 100g
11449416 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11429416 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19118.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 90-44-8 | C14H10O | 194,23 g/mol
Det finder sine anvendelser i organisk syntese. Det bruges til et populært celluloseassay og til den kolorometriske bestemmelse af kulhydrater i kropsvæsker og af animalsk stivelse i levervæv. Anthronerne bruges i apoteket som afføringsmiddel. De stimulerer tyktarmens bevægelse og er ansvarlige for mindre vandreabsorption. De må kun bruges i kort tid, fordi lang tids brug kan føre til tab af elektrolytter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed
Opløselig i alkohol, benzen og varme NaOH-opløsninger. Uopløselig i
vand
Noter
Lysfølsom. Opbevares væk fra oxidationsmidler og lys. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 90-44-8
Molekylær formel C14H10O
Molekylvægt (g/mol) 194.23
MDL nummer MFCD00001187
InChI nøgle RJGDLRCDCYRQOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym anthrone, 9 10h-anthracenone, carbothrone, anthranone, 9-oxoanthracene, 9,10-dihydro-9-oxoanthracene, az-o, anthracen-9 10h-one, anthracene, 9,10-dihydro-9-oxo, unii-fp0fj7k744
PubChem CID 7018
ChEBI CHEBI:33835
SMIL O=C1C2=CC=CC=C2CC2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Anthrone, Alfa Aesar
Navn note 98%
Smeltepunkt 153 °C til 160 °C
Farve Gul
Mængde 25 g
Beilstein 1910173
Følsomhed Lysfølsom
Merck Index 14,691
Opløselighedsinformation Opløselig i alkohol, benzen og varme NaOH-opløsninger; Uopløselig i vand
IUPAC navn 10H-anthracen-9-on
Formel vægt 194.23
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Anthrone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 9(10H)-Anthracenone