Få mere at vide
Anthrone, 95%, ren
Artikelnummer. 15264724 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15264724 500 g Glasflaske 500g
15244724 25 g Glasflaske 25g
15254724 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15264724 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 401365000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
CAS: 90-44-8 | C14H10O | 194,23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 90-44-8
Molekylær formel C14H10O
Molekylvægt (g/mol) 194.23
MDL nummer MFCD00001187
InChI nøgle RJGDLRCDCYRQOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym anthrone, 9 10h-anthracenone, carbothrone, anthranone, 9-oxoanthracene, 9,10-dihydro-9-oxoanthracene, az-o, anthracen-9 10h-one, anthracene, 9,10-dihydro-9-oxo, unii-fp0fj7k744
PubChem CID 7018
ChEBI CHEBI:33835
IUPAC navn 10H-anthracen-9-on
SMIL O=C1C2=CC=CC=C2CC2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Anthrone
Smeltepunkt 152,0 °C til 157,0 °C
Kogepunkt 721,0 °C
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 500 g
Beilstein 07,473
Merck Index 15,682
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselig i varm naoh-opløsning, konsentreret svovlsyre, opløselig i alkohol, benzen, aceton, opløselig i de fleste organiske opløsningsmidler uden, fluorescens
Formel vægt 194.23
Procent renhed 95%
Grad Ren