Få mere at vide
Anthrone, 95%, ren
Artikelnummer. 15244724 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15244724 25 g Glasflaske 25g
15254724 100 g Glasflaske 100g
15264724 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15244724 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 401360250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    723.15 DKK
    650.65 DKK / 25g
    Spare 72.50 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 90-44-8 | C14H10O | 194,23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 90-44-8
Molekylær formel C14H10O
Molekylvægt (g/mol) 194.23
MDL nummer MFCD00001187
InChI nøgle RJGDLRCDCYRQOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym anthrone, 9 10h-anthracenone, carbothrone, anthranone, 9-oxoanthracene, 9,10-dihydro-9-oxoanthracene, az-o, anthracen-9 10h-one, anthracene, 9,10-dihydro-9-oxo, unii-fp0fj7k744
PubChem CID 7018
ChEBI CHEBI:33835
IUPAC navn 10H-anthracen-9-on
SMIL O=C1C2=CC=CC=C2CC2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Anthrone
Smeltepunkt 152.0°C to 157.0°C
Kogepunkt 721.0°C
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Beilstein 07,473
Merck Index 15,682
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hot naoh solution, conc. sulfuric acid, soluble in alcohol, benzene, aceton, soluble in most organic solvents without, fluorescence
Formel vægt 194.23
Procent renhed 95%
Grad Ren
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Anthrone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.