Få mere at vide
Anthrone (~90%), TRC
Artikelnummer. 30335988
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30335988 25 g
1 options
Artikelnummer. 30335988 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA67960025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Anthracen-9(10H)-one (Anthrone)
CAS 90-44-8
Molekylær formel C14 H10 O
Mængde 25 g
Synonym Anthracen-9(10H)-one, Dithranol Imp. A (EP), Anthrone
InChI formel InChI=1S/C14H10O/c15-14-12-7-3-1-5-10(12)9-11-6-2-4-8-13(11)14/h1-8H,9H2
SMIL O=C1c2ccccc2Cc3ccccc13
IUPAC navn 10H-antracen-9-one
Molekylvægt (g/mol) 194.23
Formel vægt 194.0732