Få mere at vide
Anthraquinone, TRC
Artikelnummer. 30136801
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136801 250 g
30134951 500 g
17939339 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30136801 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA679245250G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 84-65-1
Molekylær formel C14 H8 O2
Molekylvægt (g/mol) 208.21
Synonym Anthraquinone (8CI), 1,4,11,12-Tetrahydro-9,10-anthraquinone, 9,10-Anthraquinone, Anthracene-9,10-quinone, Anthradione, Avipel, DAQ-N, Flight Control, Flight Control Plus, Hoelite, Kawasaki SAQ, Morkit, NSC 7957, SAQ, SAQ (quinone)
IUPAC navn antracen-9,10-dione
SMIL O=C1c2ccccc2C(=O)c3ccccc13
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Anthraquinone
Mængde 250 g
InChI formel InChI=1S/C14H8O2/c15-13-9-5-1-2-6-10(9)14(16)12-8-4-3-7-11(12)13/h1-8H
Formel vægt 208.0524