Få mere at vide
Anthraquinone, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15848290
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15848290 500 g
15838290 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15848290 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8004650500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 84-65-1
Grad Research
Molekylvægt (g/mol) 208.21
Tekniske data
Tæthed 1.26 g/cm3 at 20°C
MDL nummer MFCD00001188
Mængde 500 g
Synonym Anthraquinone, 9,10-Dihydro-9,10-anthracenedione, Anthraquinone