Få mere at vide
Anthraquinone, Mikromol™
Artikelnummer. 30040998
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30040998 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30040998 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0877.050025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Anthraquinon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Anthraquinone
CAS 84-65-1
Analyt- eller komponentnavne Anthraquinone
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C14 H8 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 9,10-Anthracenedione, Anthraquinone (8CI), 1,4,11,12-Tetrahydro-9,10-anthraquinone, 9,10-Anthraquinone, Anthracene-9,10-quinone, Anthradione, Avipel, DAQ-N, Flight Control, Flight Control Plus, Hoelite, Kawasaki SAQ, Morkit, NSC 7957, SAQ, SAQ (quinone)
InChI formel InChI=1S/C14H8O2/c15-13-9-5-1-2-6-10(9)14(16)12-8-4-3-7-11(12)13/h1-8H
SMIL O=C1c2ccccc2C(=O)c3ccccc13
IUPAC navn antracen-9,10-dione
Molekylvægt (g/mol) 208.21
Mængde 25 mg
Formel vægt 208,0524 g/mol