Få mere at vide
Anthraquinon-D8, TRC
Artikelnummer. 30347135
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30347135 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30347135 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA679247100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Anthraquinone-D8
CAS 10439-39-1
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C14 H8 O2
Mængde 100 mg
Synonym Anthraquinone D8, Anthraquinone-d8 (7CI,8CI), 1,2,3,4,5,6,7,8-Octadeuterioanthracene-9,10-dione, 9,10-Anthraquinone-d8, 9,10-Anthracenedione-1,2,3,4,5,6,7,8-d8
InChI formel InChI=1S/C14H8O2/c15-13-9-5-1-2-6-10(9)14(16)12-8-4-3-7-11(12)13/h1-8H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D
SMIL [2H]c1c([2H])c([2H])c2C(=O)c3c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c3C(=O)c2c1[2H]
IUPAC navn 1,2,3,4,5,6,7,8-oktadeuterioanthracen-9,10-dione
Molekylvægt (g/mol) 216.26
Formel vægt 216.1026
Procent renhed >95