Få mere at vide
Anthraquinon-2-carboxylsyre, 98%
Beskrivelse
Anthraquinon 2-carboxylsyre (AQ) som en ny elektron shuttling mediator og tilsluttet elektron relæ til HRP. Effektiv metode til dannelse af hydrogenperoxid ved aerob fotooxidation af 2-propanol under anvendelse af anthraquinon-2-carboxylsyre og molekylært oxygen undersøges.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anthraquinon 2-carboxylsyre (AQ) som en ny elektron shuttling mediator og tilsluttet elektron relæ til HRP. Effektiv metode til dannelse af hydrogenperoxid ved aerob fotooxidation af 2-propanol under anvendelse af anthraquinon-2-carboxylsyre og molekylært oxygen undersøges.
Opløselighed Opløselig i varm
eddikesyre (næsten gennemsigtig).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Anthraquinone-2-carboxylic acid |
| Smeltepunkt | 287 °C til 289 °C |
| Mængde | 5 g |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i varm eddikesyre (næsten gennemsigtig). |
| Formel vægt | 252.22 |
| Procent renhed | 98% |