Få mere at vide
Anthraquinon-2-carboxylsyre, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15457428
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15457428 1 g 1g
15467428 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15457428 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H60929.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 117-78-2 | C15H8O4 | 252.225 g/mol
Anthraquinon 2-carboxylsyre (AQ) som en ny elektron shuttling mediator og tilsluttet elektron relæ til HRP. Effektiv metode til dannelse af hydrogenperoxid ved aerob fotooxidation af 2-propanol under anvendelse af anthraquinon-2-carboxylsyre og molekylært oxygen undersøges.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Anthraquinon 2-carboxylsyre (AQ) som en ny elektron shuttling mediator og tilsluttet elektron relæ til HRP. Effektiv metode til dannelse af hydrogenperoxid ved aerob fotooxidation af 2-propanol under anvendelse af anthraquinon-2-carboxylsyre og molekylært oxygen undersøges.
Opløselighed Opløselig i varm
eddikesyre (næsten gennemsigtig).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 117-78-2
Molekylær formel C15H8O4
Molekylvægt (g/mol) 252.225
MDL nummer MFCD00001231
InChI nøgle ASDLSKCKYGVMAI-UHFFFAOYSA-N
Synonym anthraquinone-2-carboxylic acid, 9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracene-2-carboxylic acid, 2-carboxyanthraquinone, 2-anthraquinonecarboxylic acid, 2-carboxyl-9,10-anthraquinone, anthraquinone-2-carboxylate, 9,10-dihydro-9,10-dioxo-2-anthracenecarboxylic acid, 9,10-anthraquinone 2-carboxylic acid, .beta.-anthraquinonecarboxylic acid, anthraquinone-.beta.-carboxylic acid
PubChem CID 67030
IUPAC navn 9,10-dioxoanthracen-2-carboxylsyre
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=C(C2=O)C=C(C=C3)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Anthraquinone-2-carboxylic acid
Smeltepunkt 287°C to 289°C
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Soluble in hot Acetic acid(almost transparency).
Formel vægt 252.22
Procent renhed 98%