Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Anthranilic acid |
| Smeltepunkt | 144.0°C to 148.0°C |
| Analyseprocentområde | 98+% |
| Emballage | Plastflaske |
| Beilstein | 14, 310 |
| Merck Index | 15, 417 |
| Opløselighedsinformation | Solubility aq. soln.: 5.7 g/L (25°C). Other solubilities: readily soluble in ethanol, esters, acetone, soluble in pyridine, hot chloroform, hot benzene |
| Tæthed | 1.4100 g/mL |
| Mængde | 100 g |
| Flammepunkt | 150°C |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Anthranilic acid
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.