Generel beskrivelse
- Antranillinsyre er en organisk aromatisk syre bestående af benzoesyre med en o-substitueret aminogruppe
- Produceret som en metabolit i L-Tryptophan-kynurenin-vejen, findes anthranilsyre i både mus og mennesker
- Estere af anthranilsyre bruges i parfume, farvestoffer, syntetisk smagsudvikling og som fugle- og insektafvisende midler
- Antranilsyre er blevet brugt som fungicid/skimmelhæmmer
Applikationer
- Antranilsyre er et organisk reagens, der bruges til fremstilling af farvestoffer, pigmenter og parfumer
- Det er blevet brugt til fluorescensmærkning af reducerende glycaner til analyse ved HPLC eller LC/MS
- Det kan bruges som en fluoroforgruppe i FRET-applikationer
Spécification
Spécification
| Kemisk navn eller materiale | Anthranilic acid |
| Navn note | 98+% |
| CAS | 118-92-3 |
| Molekylær formel | C7H7NO2 |
| Mængde | 500 g |
| InChI nøgle | RWZYAGGXGHYGMB-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | NC1=CC=CC=C1C(O)=O |
| IUPAC navn | 2-aminobenzoesyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 137.14 |
Sécurité et traitement
- Anthranilic acid
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
RUO– Kun brug til forskning
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.