Få mere at vide
Anthralin, TRC
Artikelnummer. 30333995
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30333995 1 g
1 options
Artikelnummer. 30333995 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6792001G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dithranol
CAS 1143-38-0
Molekylær formel C14 H10 O3
Mængde 1 g
Synonym 1,8-Dihydroxy-9(10H)-anthracenone, 1,8-Dihydroxyanthrone, 1,8-Dihydroxy-9-anthrone, 1,8-Dihydroxyanthrone, Anthra-Derm, Anthralin, Batidrol, Batridol, Chrysodermol, Cignolin, Cigthranol, Derobin, Dithranol, DrithoCreme, Drithoscalp, Lasan, NSC 43970, NSC 629313, Psodadrate, Psoriacid-Stift, Psoriacide
InChI formel InChI=1S/C14H10O3/c15-10-5-1-3-8-7-9-4-2-6-11(16)13(9)14(17)12(8)10/h1-6,15-16H,7H2
SMIL Oc1cccc2Cc3cccc(O)c3C(=O)c12
IUPAC navn 1,8-dihydroxy-10H-anthracen-9-one
Molekylvægt (g/mol) 226.23
Formel vægt 226.063