Få mere at vide
Anthragallol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Anthragallol |
| CAS | 602-64-2 |
| Molekylær formel | C14 H8 O5 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 1,2,3-Trihydroxy-9,10-anthracenedione, 1,2,3-Trihydroxy-9,10-anthraquinone, 1,2,3-Trihydroxyanthraquinone, Alizarine Brown HD, Anthracene Brown FD, Anthracene, Antracromo Brown D, Antragallol, C.I. 58200, Mitsui Anthracene Brown, NSC 31754 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H8O5/c15-9-5-8-10(14(19)13(9)18)12(17)7-4-2-1-3-6(7)11(8)16/h1-5,15,18-19H |
| SMIL | Oc1cc2C(=O)c3ccccc3C(=O)c2c(O)c1O |
| IUPAC navn | 1,2,3-trihydroxyanthracene-9,10-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 256.21 |
| Formel vægt | 256.0372 |