Få mere at vide
Anthracene, TRC
Artikelnummer. 30004771
Skift visning
Mængde:
1 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30004771 25 g
17935095 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30004771 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA67840025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 120-12-7
Molekylær formel C14 H10
Molekylvægt (g/mol) 178.23
Synonym Anthracin, Green Oil, NSC 7958, Paranaphthalene, Tetra Olive N2G
IUPAC navn antracen
SMIL c1ccc2cc3ccccc3cc2c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Anthracene
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C14H10/c1-2-6-12-10-14-8-4-3-7-13(14)9-11(12)5-1/h1-10H
Formel vægt 178.0783