Få mere at vide
Anthracene, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15870751
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15870751 250 g
15816630 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15870751 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8201090250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 120-12-7
Grad Research
Molekylvægt (g/mol) 178.23
Tekniske data
Smeltepunkt 213°C to 217°C
Tæthed 1.13 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 340°C/1013 hPa
MDL nummer MFCD00001240
Mængde 250 g
Synonym Anthracene, Paranaphthalene, Anthracene