Få mere at vide
Anthracene-d10, TRC
Tekniske data
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Anthracene D10 |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H10/c1-2-6-12-10-14-8-4-3-7-13(14)9-11(12)5-1/h1-10H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D |
| Formel vægt | 188.141 |