Få mere at vide
Anthracene, 99%
Artikelnummer. 11459522
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11459522 500 g 500g
11439522 25 g 25g
11449522 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11459522 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10203.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 120-12-7 | C14H10 | 178,23 g/mol
Anthracen bruges til fremstilling af det røde dyealizarin og andre farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Anthracen bruges til fremstilling af det røde dyealizarin og andre farvestoffer.
Opløselighed
Opløseligt i alkohol, methanol (1,8 g/100 g), hexan (0,37 g/100 g). Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 120-12-7
Molekylær formel C14H10
Molekylvægt (g/mol) 178.23
MDL nummer MFCD00001240
InChI nøgle MWPLVEDNUUSJAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym paranaphthalene, anthracin, green oil, anthracen, tetra olive n2g, anthracen german, anthrazen, anthracene, pure, bis-alkylamino, ccris 767
PubChem CID 8418
ChEBI CHEBI:35298
IUPAC navn antracen
SMIL C1=CC2=CC3=CC=CC=C3C=C2C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Anthracene
Smeltepunkt 214 °C til 218 °C
Tæthed 1.25
Kogepunkt 340 °C til 342 °C
Flammepunkt 121 °C (249 °C)
Mængde 500 g
FN nummer UN3077
Beilstein 1905429
Merck Index 14,682
Opløselighedsinformation Opløselig i alkohol, methanol (1,8g/100 g), hexan (0,37g/100 g). Uopløselig i vand.
Formel vægt 178.23
Procent renhed 99%