Få mere at vide
Anthracene, 99%
Artikelnummer. 11449522
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 11449522
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A10203.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 120-12-7 | C14H10 | 178.23 g/mol
Anthracen bruges til fremstilling af det røde dyealizarin og andre farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Anthracen bruges til fremstilling af det røde dyealizarin og andre farvestoffer.
Opløselighed
Opløseligt i alkohol, methanol (1,8 g/100 g), hexan (0,37 g/100 g). Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 120-12-7
Molekylær formel C14H10
Molekylvægt (g/mol) 178.23
MDL nummer MFCD00001240
InChI nøgle MWPLVEDNUUSJAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym paranaphthalene, anthracin, green oil, anthracen, tetra olive n2g, anthracen german, anthrazen, anthracene, pure, bis-alkylamino, ccris 767
PubChem CID 8418
ChEBI CHEBI:35298
IUPAC navn antracen
SMIL C1=CC2=CC3=CC=CC=C3C=C2C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Anthracene
Smeltepunkt 214°C to 218°C
Tæthed 1.25
Kogepunkt 340°C to 342°C
Flammepunkt 121°C (249°F)
Mængde 100 g
FN nummer UN3077
Beilstein 1905429
Merck Index 14,682
Opløselighedsinformation Soluble in alcohol,methanol (1.8g/100 g),hexane (0.37g/100 g). Insoluble in water.
Formel vægt 178.23
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.