Få mere at vide
Anthracene, 99%
Artikelnummer. 11439522
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11439522 25 g 25g
11449522 100 g 100g
11459522 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11439522 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A10203.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 120-12-7 | C14H10 | 178,23 g/mol
Anthracen bruges til fremstilling af det røde dyealizarin og andre farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Anthracen bruges til fremstilling af det røde dyealizarin og andre farvestoffer.
Opløselighed
Opløseligt i alkohol, methanol (1,8 g/100 g), hexan (0,37 g/100 g). Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 120-12-7
Molekylær formel C14H10
Molekylvægt (g/mol) 178.23
MDL nummer MFCD00001240
InChI nøgle MWPLVEDNUUSJAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym paranaphthalene, anthracin, green oil, anthracen, tetra olive n2g, anthracen german, anthrazen, anthracene, pure, bis-alkylamino, ccris 767
PubChem CID 8418
ChEBI CHEBI:35298
IUPAC navn antracen
SMIL C1=CC2=CC3=CC=CC=C3C=C2C=C1
Specifications
Kemisk navn eller materiale Anthracene
Smeltepunkt 214°C to 218°C
Tæthed 1.25
Kogepunkt 340°C to 342°C
Flammepunkt 121°C (249°F)
Mængde 25 g
FN nummer UN3077
Beilstein 1905429
Merck Index 14,682
Opløselighedsinformation Soluble in alcohol,methanol (1.8g/100 g),hexane (0.37g/100 g). Insoluble in water.
Formel vægt 178.23
Procent renhed 99%