Få mere at vide
Anthracene, 97%
Artikelnummer. 11463487
Skift visning
Mængde:
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11463487 250 g 250g
1 options
Artikelnummer. 11463487 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17261.30
 Begrænset vare
På lager
CAS: 120-12-7 | C14H10 | 178,23 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Anvendelser
Anthracen bruges som en kilde til farvestoffer og involveret i fremstillingen af rødt farvestof alizarin. Det er en organisk halvleder, der bruges som scintillator til detektorer af højenergifotoner, elektroner og alfa-partikler. Det er doteret med polyvinyltoluen til fremstilling af plastscintillator. Yderligere bruges det til fremstilling af anthraquinon, træbeskyttelsesmidler, belægningsmaterialer og pigmenter. Ud over dette bruges det til at fremstille 1-hydroxyanthracen, 2-hydroxyanthracen og i 9,10-dihydroxyanthracen.
Opløselighed
Opløselig i methanol, benzen, chloroform, ether, carbondisulfid, carbontetrachlorid og toluen. Lidt opløseligt i acetone. Uopløseligt i vand.
Noter
Lysfølsom. Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og hypochloritter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 120-12-7
Molekylær formel C14H10
Molekylvægt (g/mol) 178.23
MDL nummer MFCD00001240
InChI nøgle MWPLVEDNUUSJAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym paranaphthalene, anthracin, green oil, anthracen, tetra olive n2g, anthracen german, anthrazen, anthracene, pure, bis-alkylamino, ccris 767
PubChem CID 8418
ChEBI CHEBI:35298
IUPAC navn antracen
SMIL C1=CC2=CC3=CC=CC=C3C=C2C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Anthracene
Smeltepunkt 213 °C til 216 °C
Kogepunkt 340 °C til 342 °C
Flammepunkt 121 °C (249 °C)
Mængde 250 g
FN nummer UN3077
Beilstein 1905429
Merck Index 14,682
Formel vægt 178.23
Procent renhed 97%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Anthracene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
  • P391-Udslip opsamles.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Anthracene