Få mere at vide
Anthracen-9-carboxylsyre, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10449010 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10449010 10 g Glasflaske 10g
1 options
Artikelnummer. 10449010 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 104880100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    477.00 DKK
    420.65 DKK / 10g
    Spare 56.35 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 723-62-6 | C15H10O2 | 222,24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Anthracene-9-carboxylic acid
Navn note 99%
CAS 723-62-6
Smeltepunkt 213,0 °C til 219,0 °C
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C15H10O2
MDL nummer MFCD00001257
Mængde 10 g
Beilstein 09, 705
Synonym 9-anthracenecarboxylic acid, 9-anthroic acid, anca, 9-carboxyanthracene, 9-ac, anthracene-10-carboxylic acid, 9-anthracene carboxylic acid, a9c, spectrum_001457, tocris-0963
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig.
InChI nøgle XGWFJBFNAQHLEF-UHFFFAOYSA-N
SMIL OC(=O)C1=C2C=CC=CC2=CC2=CC=CC=C12
IUPAC navn anthracen-9-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 222.24
PubChem CID 2201
ChEBI CHEBI:34507
Formel vægt 222.24
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Anthracene-9-carboxylic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.