Få mere at vide
Anthracen-9-carboxylsyre, 98+%
Beskrivelse
Anthracen-9-carboxylsyre er en Cl-transporthæmmer med en moderat til stærk hæmmende virkning på PKA-aktiveret hjerte IcI.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
virkning på PKA-aktiveret hjerte IcI.
Opløselighed
Opløselig til 10 mm i ethanol og til 100 mm i DMSO. Opløselig i benzen, chloroform og hydronaphthalener. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Opbevares køligt, tørt i tæt lukkede beholdere. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Anthracene-9-carboxylic acid |
| Smeltepunkt | ∼218 °C (dekomponering) |
| Mængde | 250 g |
| Beilstein | 1875336 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig til 10 mm i ethanol og til 100 mm i DMSO. Opløselig i benzen, kloroform og hydronaphthalener. Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 222.24 |
| Procent renhed | ≥98% |