Få mere at vide
Anthracen-9-carboxylsyre, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11447956
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11447956 10 g 10g
11457956 50 g 50g
11467956 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11447956 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14049.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 723-62-6 | C15H10O2 | 222.24 g/mol
Anthracen-9-carboxylsyre er en Cl-transporthæmmer med en moderat til stærk hæmmende virkning på PKA-aktiveret hjerte IcI.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Anthracene-9-carboxylsyre er en Cl-transporthæmmer med en moderat til stærk hæmmende
virkning på PKA-aktiveret hjerte IcI.
Opløselighed
Opløselig til 10 mm i ethanol og til 100 mm i DMSO. Opløselig i benzen, chloroform og hydronaphthalener. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Opbevares køligt, tørt i tæt lukkede beholdere. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 723-62-6
Molekylær formel C15H10O2
Molekylvægt (g/mol) 222.24
MDL nummer MFCD00001257
InChI nøgle XGWFJBFNAQHLEF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-anthracenecarboxylic acid, 9-anthroic acid, anca, 9-carboxyanthracene, 9-ac, anthracene-10-carboxylic acid, 9-anthracene carboxylic acid, a9c, spectrum_001457, tocris-0963
PubChem CID 2201
ChEBI CHEBI:34507
IUPAC navn anthracen-9-carboxylsyre
SMIL OC(=O)C1=C2C=CC=CC2=CC2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Anthracene-9-carboxylic acid
Smeltepunkt ∼218°C (decomposition)
Mængde 10 g
Beilstein 1875336
Opløselighedsinformation Soluble to 10 mm in ethanol and to 100 mm in DMSO. Soluble in benzene,chloroform,and hydronaphthalenes. Insoluble in water.
Formel vægt 222.24
Procent renhed ≥98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Anthracene-9-carboxylic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 9-Anthracenecarboxylic acid