Få mere at vide
Anthracen-9,10-diboronsyre bis(pinacol) ester, 95 %
Artikelnummer. 15459415
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15459415 1 g 1g
15469415 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15459415 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H51921.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 863992-56-7 | C26H32B2O4 | 430,16 g/mol
Det bruges til syntese, struktur og elektrokemi af mono- og dinukleære osmium n,n-di- og tetraphenylbipyridyler og udvidede bipyridyler. Det bruges også som et primært og sekundært mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges syntese, struktur og elektrokemi af mono- og dinukleært osmium n,n′ -di- og tetraphenylbipyridyler og udvidede bipyridyler. Det bruges også som et primært og sekundært mellemprodukt.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 863992-56-7
Molekylær formel C26H32B2O4
Molekylvægt (g/mol) 430.16
MDL nummer MFCD16294538
InChI nøgle ZLXSWNVYGSZXOP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9,10-anthracenediboronic acid bis pinacol ester, 9,10-bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl anthracene, 4,4,5,5-tetramethyl-2-10-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl anthracen-9-yl-1,3,2-dioxaborolane, amtb237, anthracene-9,10-diboronic acid bis pinacol ester, 9,10-bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolanyl anthracene, 9,10-bis 4,4,5,5-tetramethyl 1.3.2 dioxaborolan-2-yl anthracene, 9,10-bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl anthracene, 1,3,2-dioxaborolane, 2,2'-9,10-anthracenediyl bis 4,4,5,5-tetramethyl
PubChem CID 57415691
IUPAC navn 4,4,5,5-tetramethyl-2-[10-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)anthracen-9-yl]-1,3,2-dioxaborolan
SMIL CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=C2C=CC=CC2=C(B2OC(C)(C)C(C)(C)O2)C2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Anthracene-9,10-diboronic acid bis(pinacol) ester
Mængde 1 g
Formel vægt 430.16
Procent renhed 95%