Få mere at vide
Anthracen-9(10H)-et (Anthrone), Mikromol™
Artikelnummer. 30051339
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051339 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30051339 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0137.040025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Anthracen-9(10H)-et (Anthrone)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Anthracen-9(10H)-one (Anthrone)
CAS 90-44-8
Analyt- eller komponentnavne Anthracen-9(10H)-one (Anthrone)
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C14 H10 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Anthracen-9(10H)-one, Dithranol Imp. A (EP), Anthrone, Dithranol Impurity A
InChI formel InChI=1S/C14H10O/c15-14-12-7-3-1-5-10(12)9-11-6-2-4-8-13(11)14/h1-8H,9H2
SMIL O=C1c2ccccc2Cc3ccccc13
IUPAC navn 10H-antracen-9-one
Molekylvægt (g/mol) 194.23
Mængde 25 mg
Formel vægt 194,0732 g/mol