Få mere at vide
Antazolin Hydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 17943816
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17943816 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17943816 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0171.000250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Antazolin hydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Antazoline hydrochloride
CAS 2508-72-7
Analyt- eller komponentnavne Antazoline hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C17 H19 N3 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 1H-Imidazole-2-methanamine, 4,5-dihydro-N-phenyl-N-(phenylmethyl)-, hydrochloride (1:1), 1H-Imidazole-2-methanamine, 4,5-dihydro-N-phenyl-N-(phenylmethyl)-, monohydrochloride (9CI), 2-Imidazoline, 2-[(N-benzylanilino)methyl]-, monohydrochloride (8CI), 2-(N-Benzylanilinomethyl)-2-imidazoline hydrochloride, 5512M, Antastan, Antasten, Antazoline chloride, Antazoline hydrochloride, Antihistal, Antistin, Antistina, Antistine hydrochloride, Azalone, Ben-a-hist, Dibistin, Fenazolina, Histazine, Histostab, Imidamine, Phenazoline hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C17H19N3.ClH/c1-3-7-15(8-4-1)13-20(14-17-18-11-12-19-17)16-9-5-2-6-10-16;/h1-10H,11-14H2,(H,18,19);1H
SMIL Cl.C(N(Cc1ccccc1)c2ccccc2)C3=NCCN3
IUPAC navn N-benzyl-N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-ylmethyl)anilin; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 301.81
Mængde 250 mg
Formel vægt 301.1346 g/mol