Få mere at vide
Antazoline hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16438586
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16438586 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16438586 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1067
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Antazoline hydrochloride is a 1st generation antihistamine with also anticholinergic properties used to relieve nasal congestion and in eye drops.
Antazoline hydrochloride is a 1st generation antihistamine with also anticholinergic properties used to relieve nasal congestion and in eye drops.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Antazoline hydrochloride
CAS 2508-72-7
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C17H20ClN3
Mængde 100 mg
Synonym Phenazoline hydrochloride
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 53 mg/mL (175.61 mM)
SMIL [H]Cl.C1(CN(C2=CC=CC=C2)CC3=CC=CC=C3)=NCCN1
Molekylvægt (g/mol) 301.81
Formel vægt 301.81
Procent renhed 99.43%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation