Få mere at vide
Antazolin Hydrochlorid, LoGiCal
Artikelnummer. 30457631
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30457631 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30457631 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0171.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Antazoline hydrochloride
CAS 2508-72-7
Analyt- eller komponentnavne Antazoline hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C17 H19 N3 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1H-Imidazole-2-methanamine, 4,5-dihydro-N-phenyl-N-(phenylmethyl)-, hydrochloride (1:1), 1H-Imidazole-2-methanamine, 4,5-dihydro-N-phenyl-N-(phenylmethyl)-, monohydrochloride (9CI), 2-Imidazoline, 2-[(N-benzylanilino)methyl]-, monohydrochloride (8CI), 2-(N-Benzylanilinomethyl)-2-imidazoline hydrochloride, 5512M, Antastan, Antasten, Antazoline chloride, Antazoline hydrochloride, Antihistal, Antistin, Antistina, Antistine hydrochloride, Azalone, Ben-a-hist, Dibistin, Fenazolina, Histazine, Histostab, Imidamine, Phenazoline hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C17H19N3.ClH/c1-3-7-15(8-4-1)13-20(14-17-18-11-12-19-17)16-9-5-2-6-10-16;/h1-10H,11-14H2,(H,18,19);1H
Løsningstype Neat
SMIL Cl.C(N(Cc1ccccc1)c2ccccc2)C3=NCCN3
IUPAC navn N-benzyl-N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-ylmethyl)anilin; hydrochlorid
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 301.81
Mængde 10 mg
Formel vægt 301.1346 g/mol