Få mere at vide
Antazolinhydrochlorid 1,0 mg/ml i Methanol (som fri base), LoGiCal
Artikelnummer. 30462081
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30462081 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30462081 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCAMP0171.0001
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal leverer certificerede referencematerialer, du kan stole på som rene, native løsninger og stabile isotopmærkede løsninger, med præcis dokumentation og ekspertstøtte. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
Antazolinhydrochlorid 1,0 mg/ml i Methanol (som fri base)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Antazoline hydrochloride
CAS 2508-72-7
Analyt- eller komponentnavne Antazoline hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C17 H19 N3 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 1 H-Imidazole-2-methanamine, 4,5-dihydro-N-phenyl-N-(phenylmethyl)-, hydrochloride (1:1), 1 H-Imidazole-2-methanamine, 4,5-dihydro-N-phenyl-N-(phenylmethyl)-, monohydrochloride (9 CI), 2-Imidazoline, 2-[(N-benzylanilino)methyl]-, monohydrochloride (8 CI), 2-(N-Benzylanilinomethyl)-2-imidazoline hydrochloride, 5512 M, Antastan, Antasten, Antazoline chloride, Antazoline hydrochloride, Antihistal, Antistin, Antistina, Antistine hydrochloride, Azalone, Ben-a-hist, Dibistin, Fenazolina, Histazine, Histostab, Imidamine, Phenazoline hydrochloride
InChI formel InChI=1 S/C17H19N3.ClH/c1-3-7-15(8-4-1)13-20(14-17-18-11-12-19-17)16-9-5-2-6-10-16;/h1-10 H,11-14H2,(H,18,19);1 H
SMIL Cl.C(N(Cc1ccccc1)c2ccccc2)C3=NCCN3
IUPAC navn N-benzyl-N-(4,5-dihydro-1 H-imidazol-2-ylmethyl)anilin; hydrochlorid
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Industry Type Forensics
Molekylvægt (g/mol) 301.81
Mængde 1 ml
Formel vægt 301.1346 g/mol