Få mere at vide
Antazoline Hemisulfate, Mikromol™
Artikelnummer. 30050887
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30050887 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30050887 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0866.000250
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Antazoline Hemisulfate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Antazoline Hemisulfate
CAS 84803-70-3
Analyt- eller komponentnavne Antazoline Hemisulfate
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel 2[C17 H19 N3] . H2 O4 S
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 4,5-Dihydro-N-phenyl-N-(phenylmethyl)-1H-imidazole-2-methanamine sulfate (2:1), Antazoline Sulfate, Bis(N-benzyl-4,5-dihydro-N-phenyl-1H-imidazole-2-methylamine) sulphate
InChI formel InChI=1S/2C17H19N3.H2O4S/c2*1-3-7-15(8-4-1)13-20(14-17-18-11-12-19-17)16-9-5-2-6-10-16;1-5(2,3)4/h2*1-10H,11-14H2,(H,18,19);(H2,1,2,3,4)
SMIL OS(=O)(=O)O.C(N(Cc1ccccc1)c2ccccc2)C3=NCCN3.C(N(Cc4ccccc4)c5ccccc5)C6=NCCN6
IUPAC navn N-benzyl-N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-ylmethyl)aniline;sulfuric acid
Molekylvægt (g/mol) 628.78
Mængde 250 mg
Formel vægt 628.2832 g/mol