Få mere at vide
Ansell AlphaTec™ 19-026 Neopren dyppet handsker
Artikelnummer. 11771734 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
8
10
Pakningsstørrelse:
1 par
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse unitSize
11771734 10 1 par
11761734 8 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11771734 Leverandør Ansell Leverandørnr. 19026100
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Neoprenhandsker er designet til at beskytte i applikationer, hvor der er termiske og kemiske risici.
Ideel til applikationer, der involverer plettering, kredsløbsfremstilling, damprensning og håndtering af bulkemikalier.
  • Kombinerer den kemiske resistens af neopren med en blød termisk liner
  • Beskytter hænder mod intermitterende kontakt med varme overflader op til 400 °F (204 °C)
  • Giver let skæremodstand
  • Aftageligt for og integreret ophængsløkke gør det muligt at opbevare handsker og tørre hurtigt
  • Groft finish
  • Gauntlet manchet
  • Farve: Sort
Ikke til brug omkring åben ild eller til kontinuerlig nedsænkning i varme kemikalier eller væsker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
ANSI Abrasion Rating ANSI 4
Certificeringer/compliance 21 CFR 177-2600
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009; Kategori III, EN 407:32XX4X, EN 511:121
Applikationer Industri
Farve Sort
Latex fri Ja
Materiale Neopren
Produkttype Neopren handsker
Størrelse 10
Tykkelse (engelsk) 0,079 tommer.
Tykkelse (metrisk) 2 mm
EN388 Standard EN 388:3122B, EN 388:3222
EN 421 Nej
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 KEMISKE BREVKODER AKLMPT
EN ISO 374 - 5 Bakterier, kun svampe
Til brug med (applikation) Reparation og vedligeholdelse af udstyr, blanding og påfyldning af råmaterialer, overførsel af faste stoffer og væsker, åbning og dræning af pumpeventiler eller ledninger og lastning og losning af procesudstyr
Handske manchet stil Handske
Greb design Ru
Liner materiale Fleece/jersey
Foring Foret
Model- 19-026 10 214023
Emballagetype Karton
Serie AlphaTec™ 19-026
Længde (engelsk) 26 tommer
Længde (metrisk) 66 cm