Beskrivelse
Ideel til applikationer, der involverer plettering, kredsløbsfremstilling, damprensning og håndtering af bulkemikalier.
- Kombinerer den kemiske resistens af neopren med en blød termisk liner
- Beskytter hænder mod intermitterende kontakt med varme overflader op til 400 °F (204 °C)
- Giver let skæremodstand
- Aftageligt for og integreret ophængsløkke gør det muligt at opbevare handsker og tørre hurtigt
- Groft finish
- Gauntlet manchet
- Farve: Sort
Ikke til brug omkring åben ild eller til kontinuerlig nedsænkning i varme kemikalier eller væsker
Tekniske data
Tekniske data
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 4 |
| Certificeringer/compliance | 21 CFR 177-2600 |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009; Kategori III, EN 407:32XX4X, EN 511:121 |
| Applikationer | Industrial |
| Farve | Sort |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Neopren |
| Produkttype | Neoprene Gloves |
| Størrelse | 8 |
| EN388 Standard | EN 388:3122B, EN 388:3222 |
| Vis mere |