Få mere at vide
Ansell AlphaTec™ Solvex™ 37-676 Kemikalieresistente nitrilhandsker
Artikelnummer. 12680862 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
12 par
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
12680862 9 12 par
12660862 7 12 par
12670862 8 12 par
12640862 10 12 par
12650862 11 12 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 12680862 Leverandør Ansell Leverandørnr. 37676090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    520.30 DKK
    329.40 DKK / 12 par
    Spare 190.90 DKK
    36% Slukket
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Nitrilhandsker giver optimale resultater i våde eller tørre arbejdsmiljøer, hvor kemikalieresistens er afgørende.
  • Højtydende nitrilforbindelse
  • Beskytter mod hudafskrabninger, snitsår, hakker og punkteringer
  • Indeholder ikke proteinallergener
  • Hævet diamantmønster for et sikkert greb på våde eller glatte materialer
  • Formtilpassede fingre, kontureret håndflade og et tilspidset håndled skaber en behagelig, ergonomisk pasform
  • Flockforing holder hænderne kølige og tørre
  • Ideel til arbejde i kødforarbejdning, affedtning af dele, bearbejdning, aftørring af dele og maskiner samt håndtering af slanger, remme og stålkæder
  • Længde: 13 tommer, tykkelse: 15 mil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
ANSI Abrasion Rating ANSI 5
Certificeringer/compliance FDA 21 CFR 177.2600
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 1149
Kloreret Ja
Applikationer Industri
Farve Grøn
Finger Thickness (English) 0,0169 tommer
Fingertykkelse (metrisk) 0.43 mm
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Palm Thickness (English) 0,0169 tommer
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.43 mm
Produkttype Kemikaliebestandige handsker
Størrelse 9
Tykkelse (engelsk) 15 mil.
Tykkelse (metrisk) 0.38 mm
EN388 Standard EN 388:4101X, EN 388:4101
EN 421 Nej
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 KEMISKE BREVKODER JKLOPT
EN ISO 374 - 5 Bakterier, kun svampe
Til brug med (applikation) Kemiske anlæg og transport, kemisk forarbejdning, Olieraffinering og petrokemikalier, rengøring og affedtning, eksponering for kemikalier, Opløsningsmidler, farlige væsker, PVC-cementer eller stående Vand, rengørings- og vedligeholdelsesarbejde
Handske manchet stil Handske
Greb design Omvendt sugetablet
Liner materiale Bomuldsflok
Foring Foret
Model- 37-676 9 117723
Serie AlphaTec™ Solvex™ 37-676
Længde (engelsk) 13 tommer
Længde (metrisk) 33 cm