Få mere at vide
Ansell AlphaTec™ Solvex™ 37-676 Kemikalieresistente nitrilhandsker
Artikelnummer. 12650862 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
12 par
Artikelnummer. 12650862
Brand: Ansell 37676110
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Nitrilhandsker giver optimale resultater i våde eller tørre arbejdsmiljøer, hvor kemikalieresistens er afgørende.
  • Højtydende nitrilforbindelse
  • Beskytter mod hudafskrabninger, snitsår, hakker og punkteringer
  • Indeholder ikke proteinallergener
  • Hævet diamantmønster for et sikkert greb på våde eller glatte materialer
  • Formtilpassede fingre, kontureret håndflade og et tilspidset håndled skaber en behagelig, ergonomisk pasform
  • Flockforing holder hænderne kølige og tørre
  • Ideel til arbejde i kødforarbejdning, affedtning af dele, bearbejdning, aftørring af dele og maskiner samt håndtering af slanger, remme og stålkæder
  • Længde: 13 tommer, tykkelse: 15 mil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
ANSI Abrasion Rating ANSI 5
Certificeringer/compliance FDA 21 CFR 177.2600
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 1149
Kloreret Yes
Applikationer Industrial
Farve Green
Fingertykkelse (engelsk) 0.0169 in.
Fingertykkelse (metrisk) 0.43 mm
Latex fri Yes
Materiale Nitrile
Håndfladetykkelse (engelsk) 0.0169 in.
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.43 mm
Produkttype Chemical-resistant Gloves
Størrelse 11
Tykkelse (engelsk) 15 mil
Tykkelse (metrisk) 0.38 mm
EN388 Standard EN 388:4101X, EN 388:4101
EN 421 No
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 KEMISKE BREVKODER JKLOPT
EN ISO 374 - 5 Bacteria, Fungi only
Til brug med (applikation) Chemical plants and transportation, chemical processing, Oil refining and Petrochemicals, cleaning and de-greasing, exposure to chemicals, Solvents, hazardous liquids, PVC cements or standing Water, janitorial and maintenance work
Handske manchet stil Gauntlet
Greb design Reversed Lozenge
Liner materiale Cotton Flock
Foring Lined
Model- 37-676 11 117725
Serie AlphaTec™ Solvex™ 37-676
Længde (engelsk) 13 in.
Længde (metrisk) 33 cm