Få mere at vide
Ansell AlphaTec™ Solvex™ 37-676 Kemikalieresistente nitrilhandsker
Artikelnummer. 12640862 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
12 par
Artikelnummer. 12640862
Brand: Ansell 37676100
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Nitrilhandsker giver optimale resultater i våde eller tørre arbejdsmiljøer, hvor kemikalieresistens er afgørende.
  • Højtydende nitrilforbindelse
  • Beskytter mod hudafskrabninger, snitsår, hakker og punkteringer
  • Indeholder ikke proteinallergener
  • Hævet diamantmønster for et sikkert greb på våde eller glatte materialer
  • Formtilpassede fingre, kontureret håndflade og et tilspidset håndled skaber en behagelig, ergonomisk pasform
  • Flockforing holder hænderne kølige og tørre
  • Ideel til arbejde i kødforarbejdning, affedtning af dele, bearbejdning, aftørring af dele og maskiner samt håndtering af slanger, remme og stålkæder
  • Længde: 13 tommer, tykkelse: 15 mil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
ANSI Abrasion Rating ANSI 5
Certificeringer/compliance FDA 21 CFR 177.2600
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 1149
Kloreret Ja
Applikationer Industri
Farve Grøn
Fingertykkelse (engelsk) 0.0169 in.
Fingertykkelse (metrisk) 0.43 mm
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Håndfladetykkelse (engelsk) 0.0169 in.
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.43 mm
Produkttype Kemikaliebestandige handsker
Størrelse 10
Tykkelse (engelsk) 15 mio
Tykkelse (metrisk) 0.38 mm
EN388 Standard EN 388:4101X, EN 388:4101
EN 421 Nej
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 KEMISKE BREVKODER JKLOPT
EN ISO 374 - 5 Bakterier, kun svampe
Til brug med (applikation) Kemiske anlæg og transport, kemisk forarbejdning, Olieraffinering og petrokemikalier, rengøring og affedtning, eksponering for kemikalier, Opløsningsmidler, farlige væsker, PVC-cementer eller stående Vand, rengørings- og vedligeholdelsesarbejde
Handske manchet stil Handske
Greb design Omvendt sugetablet
Liner materiale Bomuldsflok
Foring Foret
Model- 37-676 10 117724
Serie AlphaTec™ Solvex™ 37-676
Længde (engelsk) 13 tommer
Længde (metrisk) 33 cm