Få mere at vide
Ansell AlphaTec™ 39-124 Interlock bomuldsforede nitrilhandsker
Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
7
8
10
Pakningsstørrelse:
12 par
Beskrivelse
- Flydende og kemisk beskyttelse
- Tilbyder optimal komfort til brug med langvarige opgaver
- Forbedret fingerfærdighed for høje niveauer af vådt og tørt greb
Ansøgninger :
- Justering af paneler dele komponenter
- Påføring af finish på materialer, produkter
- Montering og demontering af udstyr
- Reparation, vedligeholdelse af udstyr
- Håndtering af materialer med skarpe eller ru kanter
- Udskiftning af olie, væsker og filter
- Produktionslinje support og vedligeholdelse
Tekniske data
Tekniske data
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 4 |
| Certificeringer/compliance | FDA 21 CFR 177.2600 |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, Kategori III, EN ISO 374 |
| Kloreret | Nej |
| Applikationer | Industrial |
| Farve | Grøn |
| Bedømmelse af skæremodstand | ANSI A1 |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Nitril |
| Produkttype | Chemical-resistant Gloves |
| Vis mere |