Få mere at vide
Ansell AlphaTec™ 39-124 Interlock bomuldsforede nitrilhandsker
Artikelnummer. 12610882 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
7
8
10
Pakningsstørrelse:
12 par
Artikelnummer. 12610882
Brand: Ansell 39124100
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bomuldsforede, forstærkede nitrilhandsker giver kraftig mekanisk og kemisk beskyttelse til mange forskellige arbejdsmiljøer.
  • Flydende og kemisk beskyttelse
  • Tilbyder optimal komfort til brug med langvarige opgaver
  • Forbedret fingerfærdighed for høje niveauer af vådt og tørt greb
Ansøgninger :
  • Justering af paneler dele komponenter
  • Påføring af finish på materialer, produkter
  • Montering og demontering af udstyr
  • Reparation, vedligeholdelse af udstyr
  • Håndtering af materialer med skarpe eller ru kanter
  • Udskiftning af olie, væsker og filter
  • Produktionslinje support og vedligeholdelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
ANSI Abrasion Rating ANSI 4
Certificeringer/compliance FDA 21 CFR 177.2600
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, Kategori III, EN ISO 374
Kloreret Nej
Applikationer Industrial
Farve Grøn
Bedømmelse af skæremodstand ANSI A1
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Produkttype Chemical-resistant Gloves
Størrelse 10
EN388 Standard EN 388:4111B, EN 388:4111
EN 421 Nej
EN ISO 374-1 KEMISKE BREVKODER JKT
EN ISO 374 - 5 Bakterier, kun svampe
Handske manchet stil Handske
Greb design Ru
Liner materiale Interlock Strik/Bomuld
Foring Foret
Model- 39-124/10
Serie AlphaTech™ 39-124
Længde (engelsk) 14''
Længde (metrisk) 35 cm