Få mere at vide
Ansell AlphaTec™ 15-554 Kemikaliebestandige handsker
Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
9
10
Pakningsstørrelse:
1 par
Beskrivelse
- PVA (polyvinylalkohol) belægning: Avanceret modstandsdygtighed over for aromatiske og klorerede opløsningsmidler.
- Anatomisk design: Sikre, formsiddende håndbeskyttelseshandsker.
- Blød todelt strikforing: Reduceret sved, forbedret komfort.
- PVA er vandopløseligt: Kontakt med vand eller brug i miljøer med høj luftfugtighed vil mindske beskyttelsen.
Specifikationer
Specifikationer
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 3 |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | CE 0493, EN1149, EN16350 |
| Kloreret | Nej |
| Applikationer | Laboratorie, Industri |
| Farve | Rød |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | PVA |
| Produkttype | Kemikaliebestandige handsker |
| Størrelse | 9 |
| EN388 Standard | EN 388:3121A, EN 388:3121 |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering