Få mere at vide
Ansell AlphaTec™ 15-554 Kemikaliebestandige handsker
Artikelnummer. 12659701 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
9
10
Pakningsstørrelse:
1 par
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
12659701 10 1 par
11742833 9 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
PVA belægningen er vandopløselig. Må ikke anvendes i vand eller vandbaserede opløsninger.
Artikelnummer. 12659701 Leverandør Ansell Leverandørnr. 15554100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    445.90 DKK
    281.23 DKK / 1 par
    Spare 164.67 DKK
    36% Slukket
Forventet forsendelse: 13-10-2026
PVA belægningen er vandopløselig. Må ikke anvendes i vand eller vandbaserede opløsninger.
PVA (polyvinylalkohol) væske- og kemikaliebestandige handsker er velegnede til håndtering af stærke organiske kemikalier. Blød liner dæmper hånden og absorberer sved.
  • PVA (polyvinylalkohol) belægning: Avanceret modstandsdygtighed over for aromatiske og klorerede opløsningsmidler.
  • Anatomisk design: Sikre, formsiddende håndbeskyttelseshandsker.
  • Blød todelt strikforing: Reduceret sved, forbedret komfort.
  • PVA er vandopløseligt: Kontakt med vand eller brug i miljøer med høj luftfugtighed vil mindske beskyttelsen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
ANSI Abrasion Rating ANSI 3
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE 0493, EN1149, EN16350
Kloreret Nej
Applikationer Laboratorie, Industri
Farve Rød
Latex fri Ja
Materiale PVA
Produkttype Kemikalieresistente handsker
Størrelse 10
EN388 Standard EN 388:3121A, EN 388:3121
EN 421 Nej
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 KEMISKE BREVKODER BCDFIJ
EN ISO 374 - 5 Bakterier, kun svampe
Handske manchet stil Handske
Greb design Glat
Liner materiale Strikke
Foring Foret
Model- 15-554
Mængde 1 par
Serie AlphaTec™ 15-554
Længde (engelsk) 14''
Længde (metrisk) 35.5 cm