Få mere at vide
Ansell ActivArmr™ 80-400 Crinkle Latex-coated isolerede handsker
Artikelnummer. 11716683 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
9
Pakningsstørrelse:
12 par
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
11716683 9 12 par
1 options
Artikelnummer. 11716683 Leverandør Ansell Leverandørnr. 80400090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1189.00 DKK
    747.44 DKK / 12 par
    Spare 441.56 DKK
    37% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Termisk akrylforing kombineret med naturligt isolerende latexbelægning giver beskyttelse mod temperaturer ned til -°30 C (-°22 F) i korte perioder.
  • En almen handske designet til at give isolering mod kolde forhold
  • Termisk frotté-sløjfe akrylfor med en naturligt isolerende latexbelægning
  • Crinkle latex-belægning øger komforten og grebet
  • Klar gul farve forbedrer synlighed i svage eller dårlige lysforhold
  • Beskyttelse mod temperaturer så lave som °15 °C (5 F) i længere perioder, og -°30 C (-22 °F) for kortvarig kontakt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
ANSI Abrasion Rating ANSI 4
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 420:2003 + A1:2009; Kategori III
Kloreret Nej
Belagt område Palm, Fingre
Konstruktion Strikke
Belægningsmateriale Krøllet latex
Farve Hi-vis gul
Bedømmelse af skæremodstand ANSI A3
Udvendig finish Fuldt tekstureret
Hånd Bestemt
Materiale Akryl, Latex
Produkttype Kuldebestandige handsker
Størrelse 9
Temperatur (engelsk) Max. 480 °F (≤15 sek.)
Temperatur (metrisk) Maks 250 °C (≤ 15 sek.)
Til brug med (applikation) Konstruktion, forsendelse/modtagelse og udendørs vinterbrug
Handske manchet stil Strikke
Greb design Crinkle Finish
Liner materiale Termisk akryl
Foring Foret
Serie 80-400
Temperatur (engelsk) Min 5 °F (Udvidet), -22 °F (Intermitterende)
Temperatur (metrisk) Min. 15 °C (forlænget), -30 °C (intermitterende)
Garnmåler 7