Få mere at vide
Ansell ActivArmr™ 80-600 Kraftige skærebestandige handsker
Artikelnummer. p-313944 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
8
9
10
Pakningsstørrelse:
12 par
Dette produkt indeholder naturgummilatex, hvoraf en komponent kan forårsage allergisk reaktion hos nogle brugere. Brug kun som anvist og i overensstemmelse med producentens instruktioner og advarsler. Se venligst din institutions politikker vedrørende brug af disse produkter.
Artikelnummer. 15801837
Brand: Ansell 80600080
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Dette produkt indeholder naturgummilatex, hvoraf en komponent kan forårsage allergisk reaktion hos nogle brugere. Brug kun som anvist og i overensstemmelse med producentens instruktioner og advarsler. Se venligst din institutions politikker vedrørende brug af disse produkter.
Kraftige, skærefaste handsker er ideelle til sikker håndtering af glas, metal og plast.
  • Håndterer sikkert glas, metal og plastik
  • Skærbestandig og mekanisk ydeevne
  • Kevlar™ strikket liner og naturgummibelægning
  • Tåler slid, rivning og punkteringer
  • Latex belægning hævet krøllet finish giver sikkert greb i både tørre og våde forhold
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
ANSI Abrasion Rating ANSI 4
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 407, CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009; Kategori III
Konstruktion Strikke
Belægningsmateriale Latex
Farve Blå, Gul
Bedømmelse af skæremodstand ANSI A2
Hånd Bestemt
Latex fri Nej
Materiale Naturgummi, Latex, Aramid fiber
Produkttype Skærbestandige handsker
Størrelse 8
EN388 Standard EN 388:3444, EN 388:3444C
Til brug med (applikation) Anvendelser til håndtering af metalplader og glas, genbrug, konservering og aftapning
Køn Unisex
Handske manchet stil Strikke
Greb design Ru
Liner materiale Aramid Fiber
Foring Uforet
Model- 80-600-8
Emballagetype Boks
Punkteringsvurdering ANSI/ISEA 105-16 Level 4
Serie ActivArmr™ 80-600
Tommelfinger stil Vinge
Længde (engelsk) 9,6''
Længde (metrisk) 25 cm