Beskrivelse
- Håndterer sikkert glas, metal og plastik
- Skærbestandig og mekanisk ydeevne
- Kevlar™ strikket liner og naturgummibelægning
- Tåler slid, rivning og punkteringer
- Latex belægning hævet krøllet finish giver sikkert greb i både tørre og våde forhold
Tekniske data
Tekniske data
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 4 |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN 407, CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009; Kategori III |
| Konstruktion | Strikke |
| Belægningsmateriale | Latex |
| Farve | Blå, Gul |
| Bedømmelse af skæremodstand | ANSI A2 |
| Hånd | Specifikt |
| Latex fri | Nej |
| Materiale | Naturgummi |
| Produkttype | Skærbestandige handsker |
| Vis mere |