Få mere at vide
Ansell ActivArmr™ 80-600 Kraftige skærebestandige handsker
Artikelnummer. 15811837 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
8
9
10
Pakningsstørrelse:
12 par
Dette produkt indeholder naturgummilatex, hvoraf en komponent kan forårsage allergisk reaktion hos nogle brugere. Brug kun som anvist og i overensstemmelse med producentens instruktioner og advarsler. Se venligst din institutions politikker vedrørende brug af disse produkter.
Artikelnummer. 15811837
Brand: Ansell 80600090
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Dette produkt indeholder naturgummilatex, hvoraf en komponent kan forårsage allergisk reaktion hos nogle brugere. Brug kun som anvist og i overensstemmelse med producentens instruktioner og advarsler. Se venligst din institutions politikker vedrørende brug af disse produkter.
Kraftige, skærefaste handsker er ideelle til sikker håndtering af glas, metal og plast.
  • Håndterer sikkert glas, metal og plastik
  • Skærbestandig og mekanisk ydeevne
  • Kevlar™ strikket liner og naturgummibelægning
  • Tåler slid, rivning og punkteringer
  • Latex belægning hævet krøllet finish giver sikkert greb i både tørre og våde forhold
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
ANSI Abrasion Rating ANSI 4
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 407, CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009; Kategori III
Konstruktion Strikke
Belægningsmateriale Latex
Farve Blå, Gul
Bedømmelse af skæremodstand ANSI A2
Hånd Specific
Latex fri Nej
Materiale Natural Rubber
Produkttype Skærbestandige handsker
Størrelse 9
EN388 Standard EN 388:3444, EN 388:3444C
Til brug med (applikation) Anvendelser til håndtering af metalplader og glas, genbrug, konservering og aftapning
Handske manchet stil Strikke
Liner materiale Aramid Fiber
Model- 80-600-9
Serie ActivArmr™ 80-600
Længde (engelsk) 9,6''
Længde (metrisk) 25 cm