Få mere at vide
Ansell ActivArmr™ 80-813 Skumbelagte flammesikre handsker
Artikelnummer. p-3849154 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
6
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
12 par
Artikelnummer. 12802253
Brand: Ansell 80813060
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Flammesikre handsker giver lysbuefare/risikokategori 2 beskyttelse mod elektrisk lysbue. Aramidfiberskal giver mulighed for sikker håndtering af skarpe genstande.
  • Aramidfiberskal er i sagens natur flammebestandigt og giver mulighed for sikker håndtering af skarpe genstande
  • Neoprenskumbelægning forbedrer grebet under tørre, våde eller olierede forhold
  • Bueværdi på 12 cal/cm 2 møder NFPA 70E Farerisikokategori 2
  • Ergonomisk design er behageligt og fleksibelt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
ANSI Abrasion Rating ANSI 3
Arc Flash Niveau 2
Certificeringer/compliance NFPA 70E Farerisikokategori 2
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 407: 412110
Konstruktion Strikke
Belægningsmateriale Neopren
Farve Grøn, Sort
Bedømmelse af skæremodstand ANSI A4
Hånd Bestemt
Materiale Aramid fiber
Produkttype Arc Flash Gloves
Størrelse 6
EN388 Standard 2X42C
Til brug med (applikation) Bilmontering, drift af udstyr/maskiner, minedrift og forsyningsarbejde
Handske manchet stil Strikke
Punkteringsvurdering ANSI/ISEA 105-16 niveau 2
Serie ActivArmr™ 80-813
Tommelfinger stil Vinge
Garnmåler 13
Længde (engelsk) 8.86 to 10.24 in.
Længde (metrisk) 22,5 til 26 cm