Få mere at vide
Ansell ActivArmr™ 80-813 Skumbelagte flammesikre handsker
Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
6
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
12 par
Beskrivelse
- Aramidfiberskal er i sagens natur flammebestandigt og giver mulighed for sikker håndtering af skarpe genstande
- Neoprenskumbelægning forbedrer grebet under tørre, våde eller olierede forhold
- Bueværdi på 12 cal/cm 2 møder NFPA 70E Farerisikokategori 2
- Ergonomisk design er behageligt og fleksibelt
Tekniske data
Tekniske data
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 3 |
| Arc Flash | Niveau 2 |
| Certificeringer/compliance | NFPA 70E Farerisikokategori 2 |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN 407: 412110 |
| Konstruktion | Strikke |
| Belægningsmateriale | Neopren |
| Farve | Grøn, Sort |
| Bedømmelse af skæremodstand | ANSI A4 |
| Hånd | Bestemt |
| Materiale | Aramid fiber |
| Vis mere |