Få mere at vide
Ansell ActivArmr™ 80-813 Skumbelagte flammesikre handsker
Artikelnummer. 12802253 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
6
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
12 par
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse unitSize
12802253 6 12 par
12872243 7 12 par
12822253 8 12 par
12812253 9 12 par
12832253 10 12 par
12842253 11 12 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 12802253 Leverandør Ansell Leverandørnr. 80813060
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Flammesikre handsker giver lysbuefare/risikokategori 2 beskyttelse mod elektrisk lysbue. Aramidfiberskal giver mulighed for sikker håndtering af skarpe genstande.
  • Aramidfiberskal er i sagens natur flammebestandigt og giver mulighed for sikker håndtering af skarpe genstande
  • Neoprenskumbelægning forbedrer grebet under tørre, våde eller olierede forhold
  • Bueværdi på 12 cal/cm 2 møder NFPA 70E Farerisikokategori 2
  • Ergonomisk design er behageligt og fleksibelt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
ANSI Abrasion Rating ANSI 3
Arc Flash Niveau 2
Certificeringer/compliance NFPA 70E Farerisikokategori 2
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 407: 412110
Konstruktion Strikke
Belægningsmateriale Neopren
Farve Grøn, Sort
Bedømmelse af skæremodstand ANSI A4
Hånd Bestemt
Materiale Aramid fiber
Produkttype Arc Flash Gloves
Størrelse 6
EN388 Standard 2X42C
Til brug med (applikation) Bilmontering, drift af udstyr/maskiner, minedrift og forsyningsarbejde
Handske manchet stil Strikke
Punkteringsvurdering ANSI/ISEA 105-16 niveau 2
Serie ActivArmr™ 80-813
Tommelfinger stil Vinge
Garnmåler 13
Længde (engelsk) 8.86 to 10.24 in.
Længde (metrisk) 22,5 til 26 cm