Få mere at vide
Ansell Nitrilite™ 93-401 Nitril renrumshandsker
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12372219 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
X-Small
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. 12372219
Brand: Ansell 93401075
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ikke-sterile renrumshandsker har fingerfærdighed, komfort og lang levetid. Designet til brug i klasse 10 (ISO 4) renrumsmiljøer.
  • Klasse 10 (ISO 4) renrumskompatibilitet
  • Lavt ionindhold og partikelniveauer
  • Latexfri, acceleratorfri
  • Type I og Type IV allergirisici elimineret
  • Til brug i bioteknologi, medicinsk udstyr, elektronik
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance FDA 21 CFR 177.2600
Certificeringer/overholdelse (Europa) Category III, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016
Kemoterapeutisk vurderet Yes
Kloreret Yes
Renrumsklasse Class 10 (ISO 4)
Accelerator gratis Yes
AQL 1.5
Farve White
Engangs Single-use
Udvendig finish Partially Textured
Fingertykkelse (engelsk) 4.9 mil
Fingertykkelse (metrisk) 0.13 mm
Hånd Ambidextrous
Latex fri Yes
Materiale Nitrile
Håndfladetykkelse (engelsk) 4.3 mil
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.11 mm
Pulveriseret Powder Free
Produkttype Controlled Environment Gloves
Størrelse Medium
Sterilitet Non-sterile
Tykkelse (engelsk) 4.9 mil
Tykkelse (metrisk) 0.13 mm
Handske manchet stil Beaded
Revisionsstandarder for fremstilling/QMS ISO 9001:2015
Model- 93-401
Serie Nitrilite™ 93-401
Længde (engelsk) 12 in.
Længde (metrisk) 30 cm